MABC1210
Anti-Hox-C10 Antibody, clone 2F11.1
clone 2F11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Homeobox protein Hox-C10, Homeobox protein Hox-3I
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F11.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXC10(3226)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hox-C10 in human colon cancer tissue, as well as in normal kidney and panreas tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hox-C10 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1