MABC119
Anti-Rab7A, clone 5G8.1 Antibody
clone 5G8.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Ras-related protein Rab-7a
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB7A(7879)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Rab7A in 10 µg of SK-MEL28 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1