MABC1174
Anti-MS4A4A Antibody, clone 3F2
clone 3F2, from mouse
Sinônimo(s):
Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, CD20 antigen-like 1, Four-span transmembrane protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MS4A4A(51338)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot, when pre-conjugated with Alexa Fluor 647, selectively detected MS4A4A immunoreactivity on alternatively activated (M2), but not classically activated (M1), macrophages generated in vitro from human peripheral blood monocytes (Courtesy of Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Canada)
Apoptosis & Cancer
Immunological Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected the expression of exogenously transfected human MS4A4A GFP fusion in BJAB Burkitt′s lymphoma cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1