MABC1138
Anti-HPCAL1 Antibody, clone 5A5
clone 5A5, from mouse
Sinônimo(s):
Hippocalcin-like protein 1, Calcium-binding protein BDR-1, HLP2, Visinin-like protein 3, VILIP-3
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A5, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HPCAL1(3241)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected HPCAL1 in ELISA applications (Chen, Y., et. al. (2014). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 33(1):20-7).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50-250 Dilution from a representative lot detected HPCAL1 in human kidney and human cerebellum tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected HPCAL1 in Panc-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2