MAB8878
Anti-Cdk1 Antibody, clone A17.1.1
clone A17.1.1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
p34cdc2, CDC2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A17.1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, Xenopus, mouse, rat, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cdk1(12534)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence
Immunoprecipitation: (Native/denatured, Protein A; 2μg/mg protein lysate)
Immunohistology (Formalin, 2-4μg/mL for 30 min at RT)
Paraffin Sections (staining requires antigen retrieval).
Western Blotting
Kinase Assay
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
p34cdc2, a serine/threonine kinase, is activated by cyclins, presumably by dephosphorylation of tyrosine residues. MAB8878 inhibits the activation of p34cdc2 kinase by cyclins and precipitates an active kinase.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
HeLa or NIH3T3 cells. Germinal center in a tonsil or reactive lymph node. Cellular localization is predominantly nuclear, with some cytoplasmic staining.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2