MAB8429
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, X-Protein, a.a. 50-88, clone 146
clone 146, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Trans-Activator X Gene Product
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
146, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for immunohistochemistry
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Reacts only with human HBV
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: non-reduced conditions. Immunocytochemistry: acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2