Documentos Principais
MAB6021
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-citocromo P450 aldosterona sintase, clone 1G5
culture supernatant, clone 1G5, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
A aldosterona sintase (ou 18-hidroxilase) é uma enzima esteroide hidroxilase citocromo P450 oxidase envolvida na geração de aldosterona. Esse gene codifica um membro da superfamília de enzimas do citocromo P450. As proteínas do citocromo P450 são monooxigenases que catalisam muitas reações envolvidas no metabolismo de medicamentos e na síntese de colesterol, esteroides e outros lipídios. Essa proteína localiza-se na membrana interna mitocondrial. A enzima tem atividade esteroide 18-hidroxilase para sintetizar aldosterona e 18-oxocortisol, bem como atividade esteroide 11 beta-hidroxilase. Mutações nesse gene causam deficiência de corticosterona metil oxidase. (Pascoe, L, et al. (1992) "Mutações no gene humano CYP11B2 (aldosterona sintase) causando deficiência de corticosterona metiloxidase II." PNAS, USA. 89:496-5000).
Especificidade
Citocromo P450 aldosterona sintase de ratos
Imunogênio
Aldo-1-MAP (aa 175-192) (KVRQNARGSLTMDVQQSL-MAP)
Aplicação
Este anticorpo anti-citocromo P450 aldosterona sintase, clone 1G5, é validado para uso em ELISA, IC, IH(P), WB para a detecção de citocromo P450 aldosterona sintase.
Western Blot: reconhece banda de ~48kDa em preparações mitocondriais da zona glomerulosa adrenal. A enzima é melhor expressa nos tecidos da zona glomerulosa adrenal, a expressão no rim é virtualmente indetectável.
Imuno-histoquímica: 1:50-1:200, ABC, detecção enzimática; clone funciona melhor com tecidos fixados em STF e embebidos em parafina. O STF está disponível no Streck Laboratories, www.streck.com. A fixação em formalina foi relatada com sucesso, mas as diluições de trabalho são muito mais baixas (ver Fujisawa, et al). A coloração do contador recomendada é Gill′s Hematoxilina.
Imunocitoquímica: Células fixadas em acetona, 1:20-1:200.
ELISA
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Sobrenadante de cultura de tecidos não purificado contendo 50% de glicerol e 0,1% de azida sódica como conservante.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Ana M Briones et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 59(5), 1069-1078 (2012-04-12)
We reported aldosterone as a novel adipocyte-derived factor that regulates vascular function. We aimed to investigate molecular mechanisms, signaling pathways, and functional significance of adipocyte-derived aldosterone and to test whether adipocyte-derived aldosterone is increased in diabetes mellitus-associated obesity, which contributes
Cherish Chong et al.
The Journal of endocrinology, 232(3), 525-534 (2017-01-18)
We posit the existence of a paracrine/autocrine negative feedback loop, mediated by the mineralocorticoid receptor (MR), regulating aldosterone secretion. To assess this hypothesis, we asked whether altering MR activity in zona glomerulosa (ZG) cells affects aldosterone production. To this end
Xiaoli Zhou et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 27(6), 1765-1776 (2015-10-17)
Deficiency of the antiaging gene Klotho (KL) induces renal damage and hypertension through unknown mechanisms. In this study, we assessed whether KL regulates expression of CYP11B2, a key rate-limiting enzyme in aldosterone synthesis, in adrenal glands. We found that haplodeficiency
Zheng Fan et al.
Cell reports, 43(7), 114395-114395 (2024-06-28)
Macrophages play crucial roles in organ-specific functions and homeostasis. In the adrenal gland, macrophages closely associate with sinusoidal capillaries in the aldosterone-producing zona glomerulosa. We demonstrate that macrophages preserve capillary specialization and modulate aldosterone secretion. Using macrophage-specific deletion of VEGF-A
Arthur D Zimmerman et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 697505-697505 (2021-08-03)
Atrazine is one of the most commonly used pre-emergence and early post-emergence herbicides in the world. We have shown previously that atrazine does not directly stimulate the pituitary or adrenal to trigger hormone release but acts centrally to activate a