MAB5778-I
Anti-NMDAR2B Antibody, C-term Antibody, clone 1C6.5C4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C6.5C4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 166.07 kDa
observed mol wt ~170 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, rabbit
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NMDAR2B in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NMDAR2B in Western Blotting applications (Laurie, D.J., et. al. (1997). Mol. Brain Res. 51(1-2):23-32).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1