MAB5598
Anti-HCN3 Antibody, clone TLL 6C5
culture supernatant, clone TLL 6C5, Chemicon®
Sinônimo(s):
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TLL 6C5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Hcn3(15168)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1