Documentos Principais
MAB5478
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoid X Receptor α Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinônimo(s):
RXRalpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RXRA(6256)
Especificidade
Reacts with Retinoid X Receptor alpha (RXRalpha). No cross reactivity with RXRbeta or RXRgamma.
Imunogênio
Fusion protein corresponding to the DE-region of mouse RXRa.
Aplicação
Use Anti-Retinoid X Receptor α Antibody (Mouse Monoclonal Antibody) validated in ELISA, EMSA, IP, WB to detect Retinoid X Receptor α also known as RXR alpha.
Western blot (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry (transfected cells): 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Gel shift (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Retinoid-X-receptors (?/?) in melanocytes modulate innate immune responses and differentially regulate cell survival following UV irradiation.
Coleman, DJ; Garcia, G; Hyter, S; Jang, HS; Chagani, S; Liang, X; Larue, L; Ganguli-Indra et al.
PLoS Genetics null