Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D5.2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 36.02 kDa
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant Renilla reniformis Luciferase.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilution (starting at 5 μg/mL, two-fold serial dilutions; 8 points) of this antibody detected recombinant Renilla reniformis luciferase.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Renilla Luciferase in Immunoprecipitation applications (Adelfinger, L., et. al. (2014). Biochem Pharmacol. 91(3):369-79).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Renilla Luciferase in Western Blotting applications (Simms, C.L., et. al. (2019). Cell Rep. 28(7):1679-1689; Lu, Q., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):3104).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1