MAB4356A4
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 6C1.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Dppa2(73703)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse Embryonic Stem Cells (SCR012).
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2