MAB396
Anti-Glutamate Receptor 2 & 4 Antibody, clone 3A11
clone 3A11, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GluR2/4
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A11, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
rat ... Gria2(29627)
rhesus monkey ... Gria2(574344)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
tissue: 1:500-1,000
Immunocytochemistry
ELISA
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2