MAB3750
Anti-LEF-1 Antibody, all isoforms, clone 1C3.1D10
clone 1C3.1D10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Lymphoid Enhancer Factor 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C3.1D10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LEF1(51176)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate and human colon adenocarcinoma tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2