MAB353C3
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Cy3 conjugate
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
rat-401, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
não deve reagir com
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2