MAB3468
Anti-β Galactosidase Antibody, clone DC1-4C7
ascites fluid, clone DC1-4C7, Chemicon®
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DC1-4C7, monoclonal
reatividade de espécies
E. coli, vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLB1(2720)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1