MAB3317
Anti-MMP-14 Antibody, hemopexin domain, clone 113-5B7
clone 113-5B7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MT1-MMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
113-5B7, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP14(4323)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
When tested against recombinant MT1-MMP (lacking the TM domain) expressed in CHO cells the antibody reacts with a band of ~59 kDa.
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections; traditional formalin fixation is problematic. Paraffin-embedded tissue sections with PLP fixation required.
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Breast carcinoma tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2