MAB3140
Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody, CT, clone 4E9
clone 4E9, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NHE1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E9, monoclonal
reatividade de espécies
amphibian, fish, avian, vertebrates (including including fish, amphibians, birds and mammals)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, mammals, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunoprecipitation
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC9A1(6548)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Not recommended for immunoprecipitation.
Immunoblotting:
1:1,000 dilution used on a previous lot.
Optimal working dilutions must be determined by the user.
Qualidade
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected Na+/H+ Exchanger-1 on 10 μg of Human Kidney lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Kidney tissue (basolateral membrane)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1