MAB2605
Anti-ATG5 Antibody, clone 177.19
clone 177.19, from mouse
Sinônimo(s):
APG5 autophagy 5-like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5 (autophagy 5, S. cerevisiae)-like, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), ATG5 autophagy related 5-like, Apoptosis-specific protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
177.19, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG5(9474)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot and Immunoprecipitation: HeLa cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1