MAB2291
Anti-Integrin α3 Antibody, cytoplasmic domain, clone 54B3
clone 54B3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD49c
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
54B3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA3(3675)
Descrição geral
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Although untested, a broad species reactivity is expected due to the conserved nature of the epitope.
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2