MAB1997-AF647
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgb1(16412)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1997) and FITC conjugate (Cat. No. FCMAB269F) are also available for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin-beta1 in NIH/3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2