MAB1955
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4C2
ascites fluid, clone P4C2, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD49d
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA4(3676)
Especificidade
Aplicação
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and T-lymphocytes but not fibroblasts to fibronectin; typical titer is >1:1,000
Aggregation of Jurkat cells to 1:1600 dilution
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade