MAB1922
Anti-Laminin α2 Antibody, clone 5H2
ascites fluid, clone 5H2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Laminin M chain, Merosin heavy chain, laminin M, laminin alpha 2 subunit, laminin, alpha 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
50% maximal binding to human merosin at 1:50,000 dilution from a previous lot.
Immunohistochemistry:
1:5,000 dilution from a previous lot was used for staining of 8 µm acetone-fixed cryostat muscle sections, prior to detection with a peroxidase-conjugated secondary antibody.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in immunofluorescent.
Affinity chromatography:
A previous lot of this antibody was used in IAP.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Laminin α2 (merosin) on 10 μg of Human Placenta lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage the IgG1 and affect product performance.
Nota de análise
Vascular breast carcinomas, Cultured embryonic retinal neurons and RGCs
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1