MAB1876-Z
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone 27.1 (VNR-1) (Azide Free)
clone 27.1 (VNR-1), from mouse
Sinônimo(s):
Integrin alpha-V, Integrin αVβ3, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin beta-3, Platelet membrane glycoprotein IIIa, GPIIIa, CD61
About This Item
IHC
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
27.1 (VNR-1), monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685) , ITGB3(3690)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected the surface expression of vitronection receptor (VnR) complex on CHO cells co-transfected with αv and either wild-type β3 or the Cam variant of Glanzmann′s thrombasthenia with the Asp119Tyr mutation (β3cam) (Loftus, J.C., et al. (1990). Science. 249(4971):915-918).
Affects Function: A representative lot blocked M21 human melanoma cells from adhering to fibrinogen (Fg), von Willebrand Factor (VWF), or fibronectin (FN) coated surface in a Integrin αvβ3-dependent manner (Pilch, J., et al. (2002). J. Biol. Chem. 277(24): 21930-21938).
Affects Function: A representative lot blocked metastatic human breast cancer cells from adhering to collagen I matrix (Felding-Habermann, B., et al. (2001). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98(4):1853-1858).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in rat cerebral cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1