Documentos Principais
MAB1675
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6
ascites fluid, clone E6, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E6, monoclonal
reatividade de espécies
fish, rat, rabbit
não deve reagir com
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
rat ... Krt19(360626)
Especificidade
Rat keratin 19 (40kD), analogous to human keratin 19.
Imunogênio
Keratin from rat colon.
Aplicação
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6 detects level of Cytokeratin 19 & has been published & validated for use in WB, IH.
Immunohistochemistry frozen tissue sections.
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Tested
Outras notas
Please refer to lot specific datasheet.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Houda Darwiche et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 3, 89-98 (2011-09-20)
BACKGROUND AND AIMS: Activation of the oval cell compartment occurs in the liver when hepatocytes are functionally compromised and/or unable to divide. Our goal was to investigate the systemic signals responsible for determining the efficiency of oval cell-mediated liver regeneration
P J Salas et al.
The Journal of cell biology, 137(2), 359-375 (1997-04-21)
In a previous publication (Rodriguez, M.L., M. Brignoni, and P.J.I. Salas. 1994. J. Cell Sci. 107: 3145-3151), we described the existence of a terminal web-like structure in nonbrush border cells, which comprises a specifically apical cytokeratin, presumably cytokeratin 19. In