MAB1574
Anti-Polyglutamine-Expansion Diseases Marker Antibody, clone 5TF1-1C2
ascites fluid, clone 5TF1-1C2, Chemicon®
Sinônimo(s):
Poly-Glu, PolyQ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5TF1-1C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:1,000-1:20,000
Immunohistochemistry on frozen and paraffin sections (human tissue): 1:1,000-1:20,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:1,000-1:20,000 Immunoprecipitation: 1:1,000-1:20,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Huntigton′s Disease brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1