MAB1383
Anti-Integrin α4 Antibody, clone HP2/1
clone HP2/1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD49d
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP2/1, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA4(3676)
rat ... Itga4(311144)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistology on frozen tissue sections
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2