MAB1271-I
Anti-Golgi Zone Antibody, clone 371-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
371-4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 134.55 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLG1(2734)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Golgi apparatus protein 1 in HeLa cells.
Tested Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Golgi apparatus protein 1 in A431cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Golgi Zone in Immunocytochemistry applications (Endo, Y., et al. (2007). Cancer Sci.;98(10):1633-7; Strehlow, A.N., et al. (2007). Hum Mol Genet.;16(4):391-409; Oiso, S., et al. (2009). J Neurochem.;109(1):158-67; Leite, C., et al. (2014). PLoS One.;9(10):e111059).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1