MAB10234-I
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Antibody, clone H21F8-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H21F8-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 43.72 kDa
observed mol wt ~43.72 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... S(944569)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Hepatitis B virus infected liver (HBsAg-positive) tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Hepatitis B Virus Surface Antigen in Hepatitis B virus infected liver (HBsAg-positive) tissue sections.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1