MAB10209-I
Anti-HSV-2 Nucleocapsid p40 Antibody, clone 3E1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 66.94 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in HSV-2-positive tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HSV-2 Nucleocapsid p40 in HSV-2-positive tissue sections.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1