Key Documents
MAB10139
Sigma-Aldrich
Anti-LIM Domain Only 2 Antibody, clone 2E6
culture supernatant, clone 2E6, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMO2(4005)
Descrição geral
LIM Domain only 2 (LMO2) encodes a cysteine-rich, two LIM-domain protein that is required for yolk sac erythropoiesis. The LMO2 protein has a central and crucial role in hematopoietic development and is highly conserved. The LMO2 transcription start site is located approximately 25 kb downstream from the 11p13 T-cell translocation cluster (11p13 ttc), where a number T-cell acute lymphoblastic leukemia-specific translocations occur.
Especificidade
Human
Imunogênio
Recombinant human LMO2
Aplicação
Detect LIM Domain Only 2 using this Anti-LIM Domain Only 2 Antibody, clone 2E6 validated for use in WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
18kDa
forma física
Liquid containing 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
1 year at 4°C from date of shipment
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany