MAB10009
Anti-IDO Antibody, clone 1F8.2
clone 1F8.2, from mouse
Sinônimo(s):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F8.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDO1(3620)
Descrição geral
suppression of the immune response to tumours and blocking the IDO pathway may be a potential target for immunotherapy.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL dilution of this antibody detected IDO on 15 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate treated with interferon gamma.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1