Documentos Principais
LX0HCH6S6
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose
mixed cellulose esters (HA)
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
esterilidade
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Características
hydrophilic
faixa de medição de condutividade
5-7 μmho/cm
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altura
6.35 cm (2.5 in.)
Diâmetro
16 in. , 2-cell
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
0.45 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
565-1037 ppb
grau de filtragem
X0HC
Descrição geral
after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Nota de análise
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3