L25DET6S1
Millistak+® Lenticular Disc Filters, DE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Materiais
cellulose
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
descrição
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
esterilidade
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Características
hydrophilic
faixa de medição de condutividade
9-12 μmho/cm
Parâmetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Altura
27.6 cm (10.88 in.)
Diâmetro
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
área de filtração
3.47 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
753-1567 ppb
grau de filtragem
DE25
Descrição geral
Nota de análise
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3