Documentos Principais
KZZDG10HH1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyester support
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
Comprimento
13.2 in.
Largura
4.2 in.
área de filtração
0 m2
Matriz
No Media
conector
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informações legais
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany