Key Documents
KX-125ML-BK
Millipore
Anti-E (clone MS-80), FFMU
Anti-E from the clone MS-80, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-80, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 125 mL
concentração
2-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-K;
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica; prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Aplicação
Intermediário de anticorpo para uso posterior na fabricação
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1