KVGLA10TT1
Cápsula Durapore® 0,22 µm. Opticap® XL
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinônimo(s):
Opticap XL10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
33.5 cm (13.2 in.)
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
14.5 cm (5.7 in.)
área de filtração
0.69 m2
diâm. conexão de entrada
1.5 in.
L entrada para a saída
33.5 cm (13.2 in.)
diam. conexão de saída
1.5 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤25 mg/capsule
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Ligação
Nota de preparo
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análise
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa