Documentos Principais
KQ-125ML-BK
Millipore
Anti-e (clone MS-63), FFMU
Anti-e from the clone MS-63, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-63, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pkg of 125 mL
concentração
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-e.
O anticorpo Anti-e Millipore é o mais potente e avido, mas possui uma especificidade mais restrita; contém 0,1% (p/v) de azida sódica; prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Intermediário de anticorpo para uso posterior na fabricação
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1