Documentos Principais
KMP8G1STH1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 μm, Opticap® T-line 10 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
gamma compatible
linha de produto
Opticap®
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
C × L
34.8 cm (13.7 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
área de filtração
0.57 m2 (6.1 ft2)
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
conector
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Descrição geral
Milligard® PES 1.2/0.8 μm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.
[TM="Milligard" PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Aplicação
Prefiltration
Características e benefícios
Fast flow and high throughputPredictable scalability from small-scale to production-size devices High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods Single-use, gamma-ready formatsCaustic stable
Embalagem
PE Bag
Outras notas
Directions for Use
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
General
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.