KMP4G3STT1
Milligard® PES 1.2/0.45 μm, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
gamma compatible
linha de produto
Opticap®
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
C × L
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
área de filtração
1.8 m2 (19.4 ft2)
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
conector
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Categorias relacionadas
Descrição geral
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa