KHGLG3THH1
Cápsula Durapore® multicamadas 0,45/0,22 µm, Opticap® XLT
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XLT 30
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
≤45.0 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.05 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Largura
7.8 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Dispositivo: C
87.1 cm (34.3 in.)
Tamanho do dispositivo
30 in.
diâmetro do filtro
4.2 in. (10.7 cm)
área de filtração
1.81 m2
diâm. conexão de entrada
5/8 in.
Largura entre entrada e saída
19.8 cm (7.8 in.)
diam. conexão de saída
5/8 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrição geral
Embalagem
Nota de preparo
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar