JZ-125ML-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Anti Human Globulin
Anti-Human IgG from the clone MS-278, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinônimo(s):
Anti-Human IgG (clone MS-278), FFMU
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-278, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 125 mL
concentração
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
For the formulation of Anti-Human Globulin blood typing reagents or devices.
Reacts with all four subtypes of human IgG; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1