Documentos Principais
ISEQ08130
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Immobilon®-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 13.5 cm
tamanho de poro
0.2 μm pore size
capacidade
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: ISEQ
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Aplicação
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13