Documentos Principais
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
Sinônimo(s):
Blotting sandwich
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
Materiais
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 13.5 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: IPSN
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany