IM42
Anti-MT1-MMP (Ab-3) Mouse mAb (114-6G6)
liquid, clone 114-6G6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-MMP-14
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
114-6G6, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP14(4323)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (not recommended)
Paraffin Sections (10 g/ml, Pronase<TMSYMBOL></TMSYMBOL> or heat pre-treatment required)
Immunoblotting (10 g/ml)
Immunocytochemistry (see application reference)
Immunoprecipitation (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
trpE (Ab-1) or untreated MD-MB-231 cells
HT-1080 cells, ConA-treated MD-MB-231 cells, or breast carcinoma tissue
Outras notas
Okada, A., et al. 1997. J. Cell. Biol.147, 67.
Okumura, Y., et al. 1997. FEBS Lett.402, 181.
Ueno, H., et al. 1997. Cancer Res.57, 2055.
Strongin, A.Y., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 5331.
Takino, T., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 23013.
Sato, H., et al. 1994. Nature370, 61.
Cottam, D.W. and Rees, R.C. 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Fridman, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15389.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Sem. Cancer Biol., ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2):99-106.
Goldberg, G.I., et al. 1989. PNAS86, 8207.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1