HF090MC5PK
Cartões de membrana Hi-Flow™ Plus HF090
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Sinônimo(s):
Membrana Hi-Flow™ Plus 90, HF, Hi-Flow, cartão de membrana, membrana de fluxo lateral, membrana de imunoensaio, membrana de nitrocelulose
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 5 laminated membrane cards
Nível de qualidade
Parâmetros
90 sec/4 cm capillary flow rate
tamanho
6 cm × 30.1 cm
Descrição geral
Aplicação
- A membrana Hi-Flow™ Plus é uma matéria prima crítica adequada para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, DSTs etc.), bem como na saúde das mulheres’, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produtos e saúde animal. As membranas
- Hi-Flow™ Plus são compatíveis com todas as técnicas de teste de fluxo lateral, incluindo ensaios de detecção competitivos, de sanduíche e multiplexados.
- Elas são otimizadas para uso em testes tanto qualitativos quanto quantitativos e são altamente compatíveis com partículas detectoras de fluxo lateral, incluindo nanopartículas de ouro coloidal, microesferas tingidas/fluorescentes, entre outras. As membranas
- Hi-Flow™ Plus são adequadas para testes de fluxo lateral projetados para detectar analitos presentes em uma ampla variedade de matrizes de amostras, como sangue, saliva, urina, swabs nasofaríngeos, suor e outras.
Características e benefícios
- Fluxo consistente & Química de superfície, Processo de fabricação robusto
- Química de superfície patenteada, otimizada para aplicações de fluxo lateral
- Alto nível de qualidade: MQ400
- Parceiro e marca confiáveis, com décadas de experiência na fabricação de membranas
- Alta capacidade de produção, estoques elevados, múltiplas linhas de fabricação
- Pacotes de amostras convenientes disponíveis em vários formatos
- Quantidades em escala de fabricação disponíveis para compra online com envio imediato.
- tempo de fluxo capilar e espessura da membrana consistentes
- Morfologia superior da superfície, proporcionando distribuição uniforme e consistente de reagentes na superfície da membrana
- Formação de linhas de teste e controle nítidas, intensas e uniformes
- Consistência excelente entre lotes e dentro de um mesmo lote
- Melhor sensibilidade nos ensaios
- Reprodutibilidade excepcional
- Melhor rendimento na fabricação de testes de fluxo lateral.
- Entrega rápida e prazos de envio reduzidos.
- Sem interrupções no fornecimento
- Suporte técnico de excelência
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3