Documentos Principais
HCYTMAG-60K-PX41
Millipore
Painel de esferas magnéticas pré-misturadas de 41 analitos de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® - Ensaio imunológico multiplex
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Premixed 41 Plex - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
“Citocina” é um termo geral usado para um grupo diverso de proteínas e peptídeos solúveis que atuam como reguladores, em condições normais e patológicas, para modular as atividades funcionais de células individuais e tecidos. Essas proteínas também mediam interações diretas entre células e regulam processos que ocorrem no ambiente extracelular. As citocinas diferem dos hormônios pelo fato de agirem em um espectro mais amplo de células-alvo. Além disso, diferentemente dos hormônios, elas não são produzidas por células especializadas que estão organizadas em glândulas especializadas. A família das citocinas de proteínas inclui linfocinas, interferons, fatores estimulantes de colônias e quimiocinas. A pesquisa de citocinas e quimiocinas tem um papel importante para que se chegue a um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, bem como estados patológicos, como doença inflamatória, reações alérgicas, síndrome do intestino irritável (SII), sepse e câncer.
O painel 1 de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: Citocinas/Quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: sCD40L, EGF, eotaxina/CCL11, FGF-2, ligante Flt-3, fractalcina, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN-α2, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-3, MDC (CCL22), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, TGF-α, TNF-α, TNF-β, VEGF
  • Tipos de amostra recomendados: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e amostras de sobrenadante de cultura
  • Diluição recomendada das amostras: plasma ou soro puros. Sobrenadantes de culturas de tecidos pode requerer uma diluição com um meio de controle apropriado antes do ensaio. RANTES, PDGF-AA e PDGF-AB/BB requerem uma diluição 1:100 das amostras de plasma/soro.
  • OBSERVAÇÃO: RANTES, PDGF-AA e PDGF-AB/BB não podem ser plexados com outras citocinas neste painel devido a uma diluição necessária de 1:100 das amostras de plasma/soro.
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro ou incubação primária por duas horas. Para obter melhores resultados, recomenda-se uma incubação de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Obesidade, distúrbios metabólicos, mecanismos de inflamação e autoimunes
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Observação: RANTES, PDGF-AA e PDGF-AB/AA não podem ser plexados com outros analitos para soro/plasma.
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de citocinas/quimiocinas individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Anastasiia S Boiko et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
The present study aims at comparing the change in cytokine levels in schizophrenia patients treated with atypical antipsychotics, with or without metabolic syndrome (MetS). The study included 101 patients with schizophrenia, 38 with and 63 without MetS, who received risperidone
Patrick W Underwood et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-07)
Smoking is highly associated with pancreatic cancer. Nicotine, the addictive component of tobacco, is involved in pancreatic cancer tumorigenesis, metastasis, and chemoresistance. This work aimed to describe the role of nicotine within the pancreatic cancer tumor microenvironment. Nicotine treatment was
Karin Chen et al.
Data in brief, 28, 104798-104798 (2019-12-13)
Metastatic breast cancer is the most advanced stage of breast cancer and the leading cause of breast cancer mortality. Although understanding of the cancer progression and metastasis process has improved, the bi-directional communication between the tumor cell and the tumor
Shweta Reddy et al.
PloS one, 13(8), e0201740-e0201740 (2018-08-07)
Prostaglandin analogues (PGA's) are the mainstay and first line of treatment in current glaucoma practise. Though latanoprost and bimatoprost are the most commonly used PGA's with minimal side effects at lower concentrations like bimaotoprost 0.01%, direct comparison of their cytokine/MMP
Olubukola T Idoko et al.
Frontiers in pediatrics, 8, 197-197 (2020-05-20)
Background: Infection contributes to significant morbidity and mortality particularly in the very young and in low- and middle-income countries. While vaccines are a highly cost-effective tool against infectious disease little is known regarding the cellular and molecular pathways by which
Questions
  1. What is the difference between the two standards for Human Cytokine Panel 1 (HCYTOMAG-60K) MXH8060 and MXH8060-2?
    1 answer
    1. The MXH8060 standard contains all 41 cytokines in the panel, while the MXH8060-2 standard contains 30 cytokines, which align with the 30-plex premix.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review