Documentos Principais
HCYTMAG-60K-PX30
Millipore
Painel de esferas magnéticas pré-misturadas de 30 analitos de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® - Ensaio imunológico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
“Citocina” é um termo geral usado para um grupo diverso de proteínas e peptídeos solúveis que atuam como reguladores, em condições normais e patológicas, para modular as atividades funcionais de células individuais e tecidos. Essas proteínas também mediam interações diretas entre as células e regulam processos que ocorrem no ambiente extracelular. As citocinas diferem dos hormônios pelo fato de agirem em um espectro mais amplo de células-alvo. Além disso, diferentemente dos hormônios, elas não são produzidas por células especializadas que estão organizadas em glândulas especializadas. A família das citocinas de proteínas inclui linfocinas, interferons, fatores estimulantes de colônias e quimiocinas. A pesquisa de citocinas e quimiocinas tem um papel importante para que se chegue a um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, bem como estados patológicos, como doença inflamatória, reações alérgicas, síndrome do intestino irritável (SII), sepse e câncer.
O painel 1 de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: EGF, G-CSF, GM-CSF, IFN-α2, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, TNF-β, VEGF, RANTES, eotaxina/CCL11
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e amostras de sobrenadante de cultura
  • Diluição recomendada das amostras: plasma ou soro puros. Sobrenadantes de culturas de tecidos pode requerer uma diluição com um meio de controle apropriado antes do ensaio. RANTES requer uma diluição de 1:100.
  • OBS.: RANTES não pode ser combinado com as outras citocinas neste painel em soro/plasma devido à diluição necessária de 1:100
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro ou incubação primária por duas horas. Para obter melhores resultados, recomenda-se uma incubação de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Obesidade, distúrbios metabólicos, mecanismos de inflamação e autoimunes
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Observação: RANTES, PDGF-AA e PDGF-AB/AA não podem ser plexados com outros analitos para soro/plasma.
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de citocinas/quimiocinas individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuan-Hong Jiang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(6), F1391-F1399 (2020-04-14)
The objective of the present study was to investigate the diagnostic values of urine cytokines in patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) and to identify their correlations with clinical characteristics. Urine samples were collected from 127 patients with IC/BPS
Yuan-Hong Jiang et al.
Scientific reports, 11(1), 914-914 (2021-01-15)
This study aimed to investigate the diagnostic values of urine cytokines in interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) and overactive bladder (OAB) patients, and to develop a novel diagnostic algorithm. Urine samples were collected from 40 IC/BPS, 40 OAB patients, and
Arindam Chakrabarti et al.
ERJ open research, 7(3) (2021-08-06)
COPD exacerbations are heterogeneous and can be triggered by bacterial, viral, or noninfectious insults. Exacerbations are also heterogeneous in neutrophilic or eosinophilic inflammatory responses. A noninvasive peripheral biomarker of COPD exacerbations characterised by bacterial/neutrophilic inflammation is lacking. Granulocyte-colony stimulating factor
Wan-Ru Yu et al.
Biomedicines, 10(5) (2022-05-29)
Interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) is a condition causing bladder inflammation. Urinary biomarkers have been assessed as suitable for the diagnosis and treatment. This study aimed at investigating the role of urinary biomarkers in identifying bladder conditions and predicting the
Farah Rahmatpanah et al.
Mucosal immunology, 12(1), 77-84 (2018-10-04)
Plasmacytoid dendritic cells (PDCs) are critical for defense against respiratory viruses because of their propensity to secrete high levels of type I interferons (IFN). The functions of PDCs in the lung can be influenced by airway epithelial cells. We examined