HCYTABM-17K
MILLIPLEX® Human Cytokine Autoantibody IgM Kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The MILLIPLEX® Human Cytokine Autoantibody IgM Magnetic Bead Panel is a 23-plex kit to be used for the simultaneous detection of any or all of the analytes listed below in serum and plasma samples.
Aplicação
Panel Type:
MAGNETIC Immune Response
Analytes Available: Anti-BAFF, Anti-G-CSF, Anti-IFNβ, Anti-IFNγ, Anti-IL-1α, Anti-IL-6, Anti IL 8, Anti-IL-10, Anti-IL-12p40, Anti-IL-15, Anti-IL-17A, Anti-IL-17F, Anti-IL-18, Anti-IL-22, Anti-TNFα, Anti-IFNα2, Anti-GM-CSF, Anti-IL-2, Anti-IL-3, Anti-IL-4, Anti-Osteopontin, Anti-PF4, and Anti-IFNω.
Cross Reactivity:
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
Research Area: Inflammation & Immunology
Research Sub-Category: Inflammation & Autoimmune Mechanisms; Inflammation
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1