Documentos Principais
HAWP047A0
Millipore
AO Pak Filters 0.45µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
hydrophilic
embalagem
box of 10 envelopes containing 10 pak
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type wine
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
AO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving.
Aplicação
Microbiological analysis
Embalagem
Autoclave pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3